2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)ethanone
Formula:
C₈H₆ClFO Punto di ebollizione: 110 °C/19mmHg Densità: 1,3 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042202 CAS Number: 700-35-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...