Stampa…
4'-Chloro-2'-fluoroacetanilide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetamide
PC1815-250G PC1815-50G
APOSPC1815-250GEA 36.4 EUR
APOSPC1815-250G APOSPC1815-50G
4'-Chloro-2'-fluoroacetanilide 98%
4'-Chloro-2'-fluoroacetanilide
Formula: C₈H₇ClFNO
Peso molecolare: 187,6 g/mol
Punto di fusione: 154…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042520
CAS Number: 59280-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III