2'-Chloro-4'-fluoroacetanilide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇ClFNO Punto di fusione: 118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042594 CAS Number: 399-35-9 |