1-[(2-Chloroethyl)sulphonyl]-4-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Chloroethyl 4-fluorophenyl sulphone
Formula:
C₈H₈ClFO₂S Peso molecolare: 222.67 g/mol Punto di fusione: 67…70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00203483 CAS Number: 33330-46-0 |