Stampa…
1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1812J-1G PC1812J-5G PC1812J-25G
APOSPC1812J-1GEA 29 EUR
APOSPC1812J-1G APOSPC1812J-5G APOSPC1812J-25G
1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene 98%
1-(2-Chloroethyl)-4-fluorobenzene
Formula: C₈H₈ClF
Peso molecolare: 158.6 g/mol
Punto di ebollizione: 98…99 °C/26mmHg
Densità: 1.507 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155000
CAS Number: 332-43-4
EINECS: 206-364-9