Stampa…
3-Chloro-2-[4-(ethoxycarbonyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
PC1812H-1G PC1812H-5G
APOSPC1812H-1GEA 114 EUR
APOSPC1812H-1G APOSPC1812H-5G
3-Chloro-2-[4-(ethoxycarbonyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-[4-(ethoxycarbonyl)phenoxy]-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₁₅H₁₁ClF₃NO₃
Punto di fusione: 58…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084952
CAS Number: 105626-86-6