Stampa…
2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1811-1G PC1811-25G PC1811-5G
APOSPC1811-1GEA 27.7 EUR
APOSPC1811-1G APOSPC1811-25G APOSPC1811-5G
2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid 98%
2,6-Dichloro-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃Cl₂FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658165
CAS Number: 178813-78-0