Stampa…
4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1810-100G PC1810-25G
APOSPC1810-100GEA 50.9 EUR
APOSPC1810-100G APOSPC1810-25G
4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene 97%
4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluene
Formula: C₇H₂ClF₃N₂O₄
Punto di ebollizione: >250 °C
Punto di fusione: 50…58 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007068
CAS Number: 393-75-9
EINECS: 206-889-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II