Stampa…
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Fluoro-2,4-dichloropyrimidine
PC1807-100G PC1807-25G PC1807-5G
APOSPC1807-100GEA 109 EUR
APOSPC1807-100G APOSPC1807-25G APOSPC1807-5G
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Formula: C₄HCl₂FN₂
Peso molecolare: 166,97 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C/16mmHg
Punto di fusione: 37…41 °C
Flash Pt: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233551
CAS Number: 2927-71-1
UN: 3261
ADR: 8,III