Stampa…
3-Amino-4-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1805-1G PC1805-25G PC1805-5G
APOSPC1805-1GEA 51 EUR
APOSPC1805-1G APOSPC1805-25G APOSPC1805-5G
3-Amino-4-fluorobenzonitrile
3-Amino-4-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₅FN₂
Peso molecolare: 136,13 g/mol
Punto di fusione: 90…92 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07787428
CAS Number: 859855-53-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III