Stampa…
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluoro-4-methoxybenzylchloride
PC1802-1G PC1802-25G PC1802-5G
APOSPC1802-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1802-1G APOSPC1802-25G APOSPC1802-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
Formula: C₈H₈ClFO
Peso molecolare: 174,60 g/mol
Punto di fusione: 34…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973773
CAS Number: 351-52-0
UN: 3261
ADR: 8,II