Stampa…
2-Chloro-3,5-difluorophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1797-25G PC1797-5G PC1797-1G
APOSPC1797-25GEA 817 EUR
APOSPC1797-25G APOSPC1797-5G APOSPC1797-1G
2-Chloro-3,5-difluorophenol 98%
2-Chloro-3,5-difluorophenol
Formula: C₆H₃ClF₂O
Peso molecolare: 164,54 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C/37mmHg
Punto di fusione: 45…46 °C
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075400
CAS Number: 206986-81-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II