Stampa…
Methyl-2-bromo-5-fluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-bromo-5-fluorobenzoate
PC1796-100G PC1796-25G PC1796-5G
APOSPC1796-100GEA 126 EUR
APOSPC1796-100G APOSPC1796-25G APOSPC1796-5G
Methyl-2-bromo-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-2-bromo-5-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00086167
CAS Number: 6942-39-8