Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1789-1G PC1789-25G PC1789-5G
APOSPC1789-1GEA 72.5 EUR
APOSPC1789-1G APOSPC1789-25G APOSPC1789-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₈H₃F₄NO
Punto di ebollizione: 53 °C/2,5mmHg
Densità: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673069
CAS Number: 69922-27-6