3-Benzyloxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Benzyloxy-5-fluorobenzeneboronic acid
Formula:
C₁₃H₁₂BFO₃ Punto di fusione: 156…162 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07363782 CAS Number: 850589-56-9 |