Stampa…
4-Fluoro-1-indanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1783-1G PC1783-5G
APOSPC1783-1GEA 24.4 EUR
APOSPC1783-1G APOSPC1783-5G
4-Fluoro-1-indanone 95+%
4-Fluoro-1-indanone
Formula: C₉H₇FO
Punto di fusione: 79…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00797829
CAS Number: 699-99-0