Stampa…
2-Chloro-1,1-difluoroethylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1780-100G PC1780-25G
APOSPC1780-100GEA 1650 EUR
APOSPC1780-100G APOSPC1780-25G
2-Chloro-1,1-difluoroethylene 98%
2-Chloro-1,1-difluoroethylene
Formula: C₂HClF₂
Punto di ebollizione: –18 °C
Punto di fusione: –138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 359-10-4
UN: 1954
ADR: 2.1,