Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1779-5G PC1779-1G PC1779-25G
APOSPC1779-5GEA 20.5 EUR
APOSPC1779-5G APOSPC1779-1G APOSPC1779-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₂
Peso molecolare: 207,92 g/mol
Punto di fusione: 170…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363787
CAS Number: 182344-23-6