Stampa…
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenyl)boronic acid, 3-Fluoro-5-(ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid
PC1778-1G PC1778-5G
APOSPC1778-1GEA 249 EUR
APOSPC1778-1G APOSPC1778-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BFO₄
Punto di fusione: 148150 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363792
CAS Number: 871329-85-0