Stampa…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)borane
PC1777-5G PC1777-100G PC1777-25G
APOSPC1777-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1777-5G APOSPC1777-100G APOSPC1777-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
Peso molecolare: 224,37 g/mol
Punto di fusione: 180…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973086
CAS Number: 313545-41-4