Stampa…
7-(Trifluoromethyl)isatin 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1776-5G PC1776-25G
APOSPC1776-5GEA 77.1 EUR
APOSPC1776-5G APOSPC1776-25G
7-(Trifluoromethyl)isatin 98%
7-(Trifluoromethyl)isatin
Formula: C₉H₄F₃NO₂
Peso molecolare: 215,1300 g/mol
Punto di fusione: 192…193 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01248408
CAS Number: 391-12-8