Stampa…
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-5-methoxycarbonylphenylboronic Acid, 3-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
PC1774-1G PC1774-5G
APOSPC1774-1GEA 96 EUR
APOSPC1774-1G APOSPC1774-5G
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 96%
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
Peso molecolare: 197,96 g/mol
Punto di fusione: 138…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363749
CAS Number: 871329-62-3