Stampa…
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Carboxy-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-fluorobenzoic acid
PC1770-1G PC1770-5G
APOSPC1770-1GEA 72.7 EUR
APOSPC1770-1G APOSPC1770-5G
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid 98%
3-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₄
Peso molecolare: 183,93 g/mol
Punto di fusione: 112…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363791
CAS Number: 871329-84-9