Stampa…
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]trifluoroborate, Potassium (3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)trifluoroborate
PC1769-25G PC1769-5G
APOSPC1769-25GEA 642 EUR
APOSPC1769-25G APOSPC1769-5G
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3,5-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₈H₃BF₉K
Peso molecolare: 320.01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701625
CAS Number: 166328-09-2