Stampa…
Potassium-2-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1768-1G PC1768-5G
APOSPC1768-1GEA 21.5 EUR
APOSPC1768-1G APOSPC1768-5G
Potassium-2-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 98%
Potassium-2-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₉H₉BF₃KO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115768
CAS Number: 850623-73-3