Stampa…
2-Fluorophenylhydrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1759-10G PC1759-1G PC1759-5G
APOSPC1759-10GEA 205 EUR
APOSPC1759-10G APOSPC1759-1G APOSPC1759-5G
2-Fluorophenylhydrazine
2-Fluorophenylhydrazine
Formula: C₆H₇FN₂
Punto di ebollizione: 76…79 °C/3mmHg
Punto di fusione: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 2368-80-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III