Stampa…
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1758-1G PC1758-5G
APOSPC1758-1GEA 86.1 EUR
APOSPC1758-1G APOSPC1758-5G
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride 97%
3-Chloro-4,5-difluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂ClF₅
Punto di ebollizione: 122 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153090
CAS Number: 77227-99-7
EINECS: 401-930-3
UN: 1993
ADR: 3,III