Stampa…
Acido 4-cloro-2,5-difluorobenzoico 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1757-100G PC1757-25G PC1757-5G
APOSPC1757-100GEA 241 EUR
APOSPC1757-100G APOSPC1757-25G APOSPC1757-5G
Acido 4-cloro-2,5-difluorobenzoico 98%
Acido 4-cloro-2,5-difluorobenzoico
Formula: C₇H₃ClF₂O₂
Peso molecolare: 192,55 g/mol
Punto di fusione: 153…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077480
CAS Number: 132794-07-1