Acido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃ClF₂O₂ Punto di ebollizione: 257…259 °C Punto di fusione: 104…107 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077479 CAS Number: 110877-64-0 EINECS: 405-380-5 |