2-Chloro-1,4-difluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₃ClF₂ Punto di ebollizione: 126…128 °C Densità: 1,352 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 20 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042571 CAS Number: 2367-91-1 UN: 1993 ADR: 3,II |