Stampa…
4-Chloro-1,3-difluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2,4-difluorobenzene
PC1754E-100G PC1754E-250G
APOSPC1754E-100GEA 40.8 EUR
APOSPC1754E-100G APOSPC1754E-250G
4-Chloro-1,3-difluorobenzene 98%
4-Chloro-1,3-difluorobenzene
Formula: C₆H₃ClF₂
Peso molecolare: 148,54 g/mol
Punto di ebollizione: 127…128 °C
Punto di fusione: –26 °C
Densità: 1,353 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042569
CAS Number: 1435-44-5
UN: 1993
ADR: 3,III