Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄BF₆K Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039955 CAS Number: 166328-08-1 |