Stampa…
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-1,1-difluoroacetylacetone
PC1753G-25G PC1753G-5G
APOSPC1753G-25GEA 343 EUR
APOSPC1753G-25G APOSPC1753G-5G
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione 97%
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Formula: C₅H₅ClF₂O₂
Punto di ebollizione: 141 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041520
CAS Number: 2375-76-0
UN: 1993
ADR: 3,III