Stampa…
4'-Chloro-2',5'-difluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1753C-1G PC1753C-5G
APOSPC1753C-1GEA 143 EUR
APOSPC1753C-1G APOSPC1753C-5G
4'-Chloro-2',5'-difluoroacetophenone 97%
4'-Chloro-2',5'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅ClF₂O
Peso molecolare: 190,58 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C/5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068247
CAS Number: 655-12-9