Stampa…
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-2,2-difluoro-1-phenylethanone, α-Chloro-α,α-difluoroacetophenone, 2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
PC1753-1G PC1753-5G
APOSPC1753-1GEA 60.9 EUR
APOSPC1753-1G APOSPC1753-5G
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacetophenone 97%
ω-Chloro-ω,ω-difluoroacetophenone
Formula: (C₆H₅)C(O)CClF₂
Punto di ebollizione: 95…97 °C/37mmHg
Densità: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042123
CAS Number: 384-67-8