Stampa…
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1752-25G PC1752-5G
APOSPC1752-25GEA 181 EUR
APOSPC1752-25G APOSPC1752-5G
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate
Formula: C₁₀H₁₃BF₃K
Punto di fusione: >230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659940
CAS Number: 423118-47-2