Stampa…
Chlorodifluoroacetic anhydride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1750-25G PC1750-5G PC1750-100G
APOSPC1750-25GEA 72.7 EUR
APOSPC1750-25G APOSPC1750-5G APOSPC1750-100G
Chlorodifluoroacetic anhydride 98%
Chlorodifluoroacetic anhydride
Reagent for derivatisation of amines, alcohols etc, for GC purposes.
Formula: C₄Cl₂F₄O₃
Peso molecolare: 242,94 g/mol
Punto di ebollizione: 96…97 °C
Densità: 1,395 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000774
CAS Number: 2834-23-3
EINECS: 220-603-4
UN: 3265
ADR: 8,II