Stampa…
Potassium(4-bromophenyl)trifluoroborate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-bromophenyl)trifluoroborate, Potassium 4-bromophenyltrifluoroborate
PC1749-25G PC1749-5G
APOSPC1749-25GEA 159 EUR
APOSPC1749-25G APOSPC1749-5G
Potassium(4-bromophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium(4-bromophenyl)trifluoroborate
Formula: C₆H₄BBrF₃K
Peso molecolare: 262,91 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093978
CAS Number: 374564-35-9