Stampa…
Methyl-3-bromo-4-fluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
PC1748-25G PC1748-5G PC1748-100G
APOSPC1748-25GEA 101 EUR
APOSPC1748-25G APOSPC1748-5G APOSPC1748-100G
Methyl-3-bromo-4-fluorobenzoate 98%
Methyl-3-bromo-4-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆BrFO₂
Peso molecolare: 233.04 g/mol
Punto di fusione: 26…28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972915
CAS Number: 82702-31-6