Stampa…
Methyl-2-bromo-4-fluorobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
PC1747-25G PC1747-5G PC1747-100G
APOSPC1747-25GEA 115 EUR
APOSPC1747-25G APOSPC1747-5G APOSPC1747-100G
Methyl-2-bromo-4-fluorobenzoate 97%
Methyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆BrFO₂
Peso molecolare: 233.04 g/mol
Punto di ebollizione: 75…78 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06204026
CAS Number: 653-92-9