Stampa…
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1745-1G PC1745-25G PC1745-5G
APOSPC1745-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1745-1G APOSPC1745-25G APOSPC1745-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃FN₂O₂
Punto di fusione: 98…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632196
CAS Number: 50594-78-0