6-(Trifluoromethyl)oxindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC1741-1G
PC1741-5G
PC1741-10G
APOSPC1741-1GEA
21.9
EUR
APOSPC1741-1G
APOSPC1741-5G
APOSPC1741-10G
6-(Trifluoromethyl)oxindole 97%
6-(Trifluoromethyl)oxindole
Formula:
C₉H₆F₃NO Punto di fusione: 184…188 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01075220 CAS Number: 1735-89-3 |