Stampa…
Chlorodifluoroacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Difluorochloroacetic acid
PC1740-100G PC1740-25G
APOSPC1740-100GEA 66.9 EUR
APOSPC1740-100G APOSPC1740-25G
Chlorodifluoroacetic acid 98%
Chlorodifluoroacetic acid
On treatment with base difluorocarbene can be generated: Tetrahedron Lett., 21, 1047 (1980), Yoshida et al., J. Fluorine Chem., 1994, 68, 33-38.
Formula: C₂HClF₂O₂
Peso molecolare: 130,48 g/mol
Punto di ebollizione: 121…122 °C
Punto di fusione: 20…24 °C
Densità: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004176
CAS Number: 76-04-0
EINECS: 200-928-8
UN: 3261
ADR: 8,II