Stampa…
4,5-Difluorooxindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,5-Difluoroindolin-2-one
PC1739-1G PC1739-500MG
APOSPC1739-1GEA 355 EUR
APOSPC1739-1G APOSPC1739-500MG
4,5-Difluorooxindole 97%
4,5-Difluorooxindole
Formula: C₈H₅F₂NO
Punto di fusione: 194…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04112481
CAS Number: 850429-64-0