Stampa…
7-Fluorooxindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Fluoroindolin-2-one
PC1738-1G PC1738-250MG PC1738-5G PC1738-10G
APOSPC1738-1GEA 52.4 EUR
APOSPC1738-1G APOSPC1738-250MG APOSPC1738-5G APOSPC1738-10G
7-Fluorooxindole 98%
7-Fluorooxindole
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151,14 g/mol
Punto di fusione: 192…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179608
CAS Number: 71294-03-6
EINECS: 676-237-4