Stampa…
6-Fluorooxindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Fluoroindolin-2-one
PC1736-5G PC1736-1G
APOSPC1736-5GEA 98.9 EUR
APOSPC1736-5G APOSPC1736-1G
6-Fluorooxindole 97%
6-Fluorooxindole
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151,14 g/mol
Punto di fusione: 132…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00047212
CAS Number: 56341-39-0