Stampa…
5-Fluorooxindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoroindolin-2-one, 5-Fluoro-2-oxoindoline, 5-Fluoro-2-oxindole
PC1735-5G PC1735-25G PC1735-100G
APOSPC1735-5GEA 14.7 EUR
APOSPC1735-5G APOSPC1735-25G APOSPC1735-100G
5-Fluorooxindole 98%
5-Fluorooxindole
Formula: C₈H₆FNO
Peso molecolare: 151,14 g/mol
Punto di fusione: 142…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179598
CAS Number: 56341-41-4
EINECS: 446-540-4