Stampa…
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1733-10G PC1733-25G PC1733-5G
APOSPC1733-10GEA 263 EUR
APOSPC1733-10G APOSPC1733-25G APOSPC1733-5G
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium 4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate
Formula: C₈H₉BF₃KS
Peso molecolare: 244,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115771
CAS Number: 850623-75-5