Stampa…
Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1727-1G PC1727-250MG
APOSPC1727-1GEA 285 EUR
APOSPC1727-1G APOSPC1727-250MG
Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₆BF₃KNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115765
CAS Number: 850623-70-0