Stampa…
Potassium(3,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1726-1G PC1726-5G PC1726-25G
APOSPC1726-1GEA 0 EUR
APOSPC1726-1G APOSPC1726-5G APOSPC1726-25G
Potassium(3,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 98%
Potassium(3,4-dichlorophenyl)trifluoroborate
Formula: C₆H₃BCl₂F₃K
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115763
CAS Number: 850623-68-6